missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-2-heptanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-heptanone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 128.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?