Läs mer
6-Methyl-2-methylthio-4,7(3H,8H)-pteridinedione Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-methylthio-4,7(3H,8H)-pteridinedione Disodium Sal |
| CAS | 1189712-51-3 |
| Molekylformel | C8 H6 N4 O2 S . 2 Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O2S.2Na/c1-3-6(13)10-5-4(9-3)7(14)12-8(11-5)15-2;;/h1-2H3,(H2,10,11,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CSc1nc([O-])c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| IUPAC-namn | disodium;6-methyl-2-methylsulfanylpteridine-4,7-diolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.2 |
| Formel vikt | 268.0007 |