Läs mer
6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 80047-24-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338, Milrinone Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17) |
| LEDER | CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carboxamide |
| Visa mer |