Läs mer
6-metyl-2-oxo-5-fenyl-1,2-dihydropyridin-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30331199
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30331199 50 mg
1 options
Produktkod. 30331199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49646050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Molekylformel C13H11NO3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
LEDER CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
IUPAC-namn 6-metyl-2-oxo-5-fenyl-1H-pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 229.23
Formel vikt 229.0739