Läs mer
6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one |
| CAS | 29976-75-8 |
| Molekylformel | C16H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00017461 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C1C=C(C)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Procent renhet | 99% |