Läs mer
6-Methyl-2-pyridinemethanol, 98%
Produktkod. 11316899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316899 5 g 5g
11306899 1 g 1g
11326899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26794.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-71-0 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Använd som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som primär och sekundär intermediär.
Löslighet
Låglöslig i vatten, höglöslig i etanol, ättiksyra. Löslig i bensen, toluen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel. Förvaras under inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-71-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00023520
InChI-nyckel JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinemethanol, 6-methylpyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridylmethanol, 6-methylpyridine-2-methanol, 2-hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridyl methan-1-ol, pubchem20959, acmc-2099dw, 6-methyl-2-pyridylcarbinol
PubChem CID 70736
IUPAC-namn (6-metylpyridin-2-yl)metanol
LEDER CC1=CC=CC(CO)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Smältpunkt 32°C to 34°C
Kokpunkt 105°C to 108°C (12 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Low soluble in water,high soluble in ethanol,acetic acid. Soluble in benzene,toluene.
Formel vikt 123.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methyl-2-pyridinemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Methyl-2-pyridylmethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.