Läs mer
6-metyl-2-tiouracil, 98 %
Produktkod. 11459116
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459116 50 g 50g
11469116 250 g 250g
11354719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17982.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-04-2 | C5H6N2OS | 142,18 g/mol
6-Methyl-2-thiouracil används främst vid kirurgisk förberedelse av mild hypertyreos, sköldkörtelstorm, hypertyreos och postoperativ behandling. Det används vid behandling av hypertyreos. Det används som ett läkemedel, som används för att minska bildningen av lagrat sköldkörtelhormon och tyroglobulin i sköldkörteln.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Methyl-2-thiouracil används främst vid kirurgisk förberedelse av mild hypertyreos, sköldkörtelstorm, hypertyreos och postoperativ behandling. Det används vid behandling av hypertyreos. Det används som ett läkemedel, som används för att minska bildningen av lagrat sköldkörtelhormon och tyroglobulin i sköldkörteln.
Löslighet
Löslig i etanol. Något löslig i metanol, aceton, dietyleter, vatten, ammoniak och alkalihydroxider. Olösligt i bensen och kloroform.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-04-2
Molekylformel C5H6N2OS
Molekylvikt (g/mol) 142.18
MDL-nummer MFCD00006040
InChI-nyckel HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC-namn 6-metyl-2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
LEDER CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-thiouracil
Smältpunkt ∼329°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Löslighetsinformation Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methyl-2-thiouracil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylthiouracil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.