Läs mer
6-metyl-3,5-heptadien-2-on, 97 %
Produktkod. 11377256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377256 5 g 5g
11387256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09169.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124,183 g/mol
6-metyl-3,5-heptadien-2-on används vid framställning av (RS)-(E)-2,6-dimetyl-1,2-epoxi-3,5-heptadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on används vid framställning av (RS)-(E)-2,6-dimetyl-1,2-epoxi-3,5-heptadien.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1604-28-0
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.183
MDL-nummer MFCD00043647
InChI-nyckel KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC-namn (3E)-6-metylhepta-3,5-dien-2-on
LEDER CC(=CC=CC(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Densitet 0.89
Kokpunkt 95 °C till 96 °C (20 mmHg)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 5 g
Beilstein 1699937
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 124.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-3,5-heptadien-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.