Läs mer
6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15502323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15502323 5 g 5g
15512323 25 g 25g
15522323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15502323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1604-28-0
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
InChI-nyckel KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC-namn (3E)-6-methylhepta-3,5-dien-2-one
LEDER CC(=CC=CC(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densitet 0.8930g/mL, 0.893
Kokpunkt 168.0°C
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.18
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.