Läs mer
6-Methyl-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane Dihydrochloride |
| CAS | 2231676-00-7 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 . 2[H Cl] |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2.ClH/c1-8-5-2-6(8)4-7-3-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1C2CNCC1C2 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.63382 |
| Formel vikt | 148.0767 |