Läs mer
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372169
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372169 5 g 5g
11362169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27198.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-19-5
Molekylformel C12H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
MDL-nummer MFCD03427105
InChI-nyckel SZEGFLHUNYLAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl-propionitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-2h-1 4-benzoxazin-3 4h-one, 3-6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,2,3-dihydro-6-methyl-3-oxo, 6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile, 3-2,3-dihydro-6-methyl-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-methyl-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile
PubChem CID 4524694
IUPAC-namn 3-(6-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl)propanenitrile
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Smältpunkt 128°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%