Läs mer
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 130064-09-4 |
| Molekylformel | C11H9NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | Cc1ccc2NC(=CC(=O)c2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-methyl-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0582 |