Läs mer
6-Methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| CAS | 120279-88-1 |
| Molekylformel | C8H9NO3S3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5,6-Dihydro-6-methyl-4-oxo-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(15(9,11)12)14-8(5)13-4/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,11,12) |
| LEDER | CC1CC(=O)c2cc(sc2S1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 6-methyl-4-oxo-5,6-dihydrothieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.36 |
| Formel vikt | 262.9745 |