Läs mer
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one, Mikromol™
Beskrivning
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one |
| CAS | 40546-94-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, Hydrocoumarin, 6-methyl-4-phenyl- (6CI,7CI), 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one, 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, 6-Methyl-4-phenylchroman-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13H,10H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Visa mer |