Läs mer
6-Methyl-4-phenylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-4-phenylcoumarin |
| CAS | 16299-22-2 |
| Molekylformel | C16 H12 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2OC(=O)C=C(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-4-phenylchromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vikt | 236.0837 |