Läs mer
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31074877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31074877 1 g
31074805 250 mg
31058404 100 mg
31071495 5 g
31064119 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31074877 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1096951g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
CAS 22123-19-9
Molekylformel C7H6F3NO
MDL-nummer MFCD00042479
Kvantitet 1 g
LEDER O=C1C=C(C(F)(F)F)C=C(C)N1
Molekylvikt (g/mol) 177.12
Procent renhet 95%