Läs mer
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 98%
Produktkod. 11387266
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387266 5 g 5g
11397266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09181.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-60-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
(± )-6-Metyl-5-hepten-2-ol är en förening som används vid syntes av aggregationsferomon hos ambrosiabaggen. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter och insektsattraherande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol är en förening som används vid syntesen av aggregationsferomon hos ambrosiabaggen. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter och insektsattraherande medel.
Löslighet
Löslig i kloroform. Ej blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1569-60-4
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00004561
InChI-nyckel OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
IUPAC-namn 6-metylhept-5-en-2-ol
LEDER CC(CCC=C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densitet 0.84
Kokpunkt 78°C to 80°C (15 mmHg)
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
Beilstein 1720073
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform. Not miscible with water.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.