missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-5-hepten-2-one-1,1,1,3,3-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-5-hepten-2-one-1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 55320-91-7 |
| Molekylformel | C8 D5 H9 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3/i3D3,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC=C(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-6-methylhept-5-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.227 |
| Formel vikt | 131.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?