Läs mer
6-Methyl-5-hepten-2-one, 98%
Produktkod. 11394639
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394639 25 g 25g
11450953 100 g 100g
11460953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13335.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-on används i syntesen av tyrsiferyl 23-Acetate som fungerar som en anti-leukemisk inducerare av apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Methyl-hepten-2-one används i syntesen av tyrsiferyl 23-Acetate som fungerar som en anti-leukemisk inducerare av apoptos.
Löslighet
Löslig i metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-93-0
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.20
MDL-nummer MFCD00008905
InChI-nyckel UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
PubChem CID 9862
ChEBI CHEBI:16310
IUPAC-namn 6-metylhept-5-en-2-on
LEDER CC(C)=CCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-5-hepten-2-one
Smältpunkt -67°C
Densitet 0.855
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 56°C (133°F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1741705
Löslighetsinformation Soluble in methanol and chloroform.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-5-hepten-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.