Läs mer
6-Methyl-5-nitroquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360234
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11360234
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00807.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23141-61-9
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD00024021
InChI-nyckel CENBTULRDDPOGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-6-methylquinoline, quinoline, 6-methyl-5-nitro, quinoline,6-methyl-5-nitro, acmc-1cuis, maybridge1_002137, 5-nitro-6-met hylquinoline, 5-nitro-6-methyl quinoline, 6-methyl-5-nitroquinoline
PubChem CID 90009
IUPAC-namn 6-methyl-5-nitroquinoline
LEDER CC1=C(C2=C(C=C1)N=CC=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-5-nitroquinoline
Smältpunkt 115°C to 118°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 154688
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%