Läs mer
6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-5-(phenylmethoxy)-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| CAS | 7442-23-1 |
| Molekylformel | C15H13NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(Benzyloxy)-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-13(21-8-10-5-3-2-4-6-10)12(15(19)20)11(7-16-9)14(17)18/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| LEDER | Cc1ncc(C(=O)O)c(C(=O)O)c1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-5-phenylmethoxypyridine-3,4-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vikt | 287.0794 |