Läs mer
6-metyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11) |
| Formel vikt | 152.095 |