Läs mer
6-Methyl Chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylchrysene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 242.1096 |
| Procent renhet | >95% |