Läs mer
6-Methyl-d3-mercaptopurine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylmercaptopurine-D3 |
| CAS | 33312-93-5 |
| Molekylformel | C6 D3 H3 N4 S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 9 H-Purine, 6-(methyl-d3-thio)- (ACI), 1 H-Purine, 6-(methyl-d3-thio)- (8 CI, 9 CI), 6-(Methyl-d3-thio)-9 H-purine (ACI), 6-(Methylthio-d3)purine, 6-Methyl-d3-mercaptopurine, 6-Methylmercaptopurine-d3, 6-Methylmercaptopurine-D3 (S-methyl-D3), S-(Methyl-d3)-6-mercaptopurine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3 H,1H3,(H,7,8,9,10)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 6-(trideuteriomethylsulfanyl)-7 H-purine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.2221 |
| Formel vikt | 169.0501 g/mol |
| Visa mer |