Läs mer
6-Methyl-hepten-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-hepten-2-one |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 126.1045 |