Läs mer
6-metylimatinib, TRC
Produktkod. 30465635
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30465635 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30465635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2143402.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Molekylformel C30 H33 N7 O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
LEDER CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
IUPAC-namn N-[4-metyl-3-[[4-(6-metylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]fenyl]-4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 507.629
Formel vikt 507.275