Läs mer
6-metylimatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl Imatinib |
| CAS | 1032314-85-4 |
| Molekylformel | C30 H33 N7 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35) |
| LEDER | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1 |
| IUPAC-namn | N-[4-metyl-3-[[4-(6-metylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]fenyl]-4-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.629 |
| Formel vikt | 507.275 |