Läs mer
6-Methyl Myosmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl Myosmine |
| CAS | 77629-49-3 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cn1)C2=NCCC2 |
| IUPAC-namn | 5-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-2-methylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vikt | 160.1 |