Läs mer
6-Methyl Nicotinic Acid, TRC
Produktkod. 30483612
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483612 1 g
30480304 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30483612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3233301G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3222-47-7
Molekylformel C7 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351
IUPAC-namn 6-methylpyridine-3-carboxylic acid
LEDER Cc1ccc(cn1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylnicotinic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Formel vikt 137.0477