missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl Nornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl Nornicotine |
| CAS | 90872-72-3 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)-, 2-Picoline, 5-(2-pyrrolidinyl)- (7CI), 2-Methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine, 6-Methyl nornicotine, (RS)-6-Methylnornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7,10-11H,2-3,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cn1)C2CCCN2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?