missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl Pergolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl Pergolide |
| CAS | 57202-76-3 |
| Molekylformel | C17H22N2S |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2S/c1-19-9-11(10-20-2)6-14-13-4-3-5-15-17(13)12(8-18-15)7-16(14)19/h3-5,8,11,14,16,18H,6-7,9-10H2,1-2H3/t11-,14-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CSC[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1 |
| IUPAC-namn | (6aR,9R,10aR)-7-methyl-9-(methylsulfanylmethyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.43 |
| Formel vikt | 286.1504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?