Läs mer
6-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 869941-96-8 |
| Molekylformel | C8 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-9-7-6(8(12)13)3-10-11(7)4-5/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cnc2c(cnn2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-metylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.16 |
| Formel vikt | 177.054 |