missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl Risperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl Risperidone |
| CAS | 1346602-28-5 |
| Molekylformel | C24 H29 F N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. E (EP), 6-Methyl Risperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FN4O2/c1-15-4-3-5-22-26-16(2)19(24(30)29(15)22)10-13-28-11-8-17(9-12-28)23-20-7-6-18(25)14-21(20)31-27-23/h6-7,14-15,17H,3-5,8-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1CCCC2=NC(=C(CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45)C(=O)N12)C |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.51 |
| Formel vikt | 424.2275 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?