Läs mer
6-Methylamino-2-methylheptene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylamino-2-methylheptene |
| CAS | 503-01-5 |
| Molekylformel | C9H19N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine, 2-Methyl-6-methylamino-2-heptene, Isomethepten, Isometheptene, Isonyl, Octanil, Octin, Octine, Octinum, Octon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3 |
| LEDER | CNC(C)CCC=C(C)C |
| IUPAC-namn | N,6-dimethylhept-5-en-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vikt | 141.1517 |