Läs mer
6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylamino-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 83407-41-4 |
| Molekylformel | C11 H11 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)11(14(15)16)10(7)12-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| LEDER | CNc1c(C)cc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,7-dimethyl-5-nitroquinolin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vikt | 217.0851 |