missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Methylamino)purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Methylamino)purine |
| CAS | 443-72-1 |
| Molekylformel | C6H7N5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6-(Methylamino)purine, 6-(N-Methylamino)purine, 6-MAP, 6-Methyladenine, 6-Mono(methylamino)purine, 6-N-Methyladenine, N-Methyl-6-aminopurine, N-Methyl-9H-purin-6-amine, N6-Methyladenine, N6-Methylaminopurine, N6-Monomethyladenine, NSC 11580 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11) |
| LEDER | CNC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-9H-purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vikt | 149.0701 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?