Läs mer
6-metylbensoxazol, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10177933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10177933 10 g Glass bottle 10g
10104550 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177933 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 293110100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10531-80-3
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00216937
InChI-nyckel SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
PubChem CID 2724969
IUPAC-namn 6-methyl-1,3-benzoxazole
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylbenzoxazole
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29°C to 31°C
Färg Amber
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99.5+%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylbenzoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.