Läs mer
6-Methylchroman-4-one, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30979685
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30979685 5 g -
30974539 10 g -
30975635 250 mg -
30978068 25 g 25g
30975252 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30979685 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD118295g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylchroman-4-one
CAS 39513-75-2
Molekylformel C10H10O2
MDL-nummer MFCD00024071
Kvantitet 5 g
LEDER O=C1CCOC2=C1C=C(C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Procent renhet 95%