Läs mer
6-Methylchromone-3-carbonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347399 1 g 1g
11357399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27825.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50743-18-5
Molekylformel C11H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 185.18
MDL-nummer MFCD00191962
InChI-nyckel FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-6-methylchromone, 6-methylchromone-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo, 6-methyl-4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, acmc-1at8c, 6-methylchromanone-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile, 4-oxo-6-methyl-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile
PubChem CID 688705
IUPAC-namn 6-methyl-4-oxochromene-3-carbonitrile
LEDER CC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylchromone-3-carbonitrile
Smältpunkt 150°C to 152°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 185.19
Procent renhet 99%