Läs mer
6-metylkromon, 98 %
Produktkod. 11441650
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441650 5 g 5g
11431650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27002.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38445-23-7
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.172
MDL-nummer MFCD00218598
InChI-nyckel HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
PubChem CID 594810
IUPAC-namn 6-metylkromen-4-on
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylchromone
Smältpunkt 88 °C till 90 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.