Läs mer
6-Methylchromone hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10545833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545833 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10545833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 207511-19-1
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00209598
InChI-nyckel HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
LEDER CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylchromone hydrate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76.0°C to 78.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,5% naoh solution,,ethylacetate,alcohol
IUPAC-namn 6-methylchromen-4-one;hydrate
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.