Läs mer
6-metylkrysen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949284 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949284 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949284 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2426
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
6-metylkrysen1705-85-71000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylchrysene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 1705-85-7, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C19H14
MDL-nummer MFCD00215920
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CC1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 6-metylkrysen
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 242.32
PubChem CID 15564
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82488
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methylchrysene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning