missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methylene Progesterone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13,18-20H,1,6-12H2,2-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.2301 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?