Läs mer
6-Methylflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16469186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469186 100 mg
1 options
Produktkod. 16469186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6630
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylflavone
CAS 29976-75-8
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Formel vikt 236.27
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation