Läs mer
6-Methylguanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine |
| CAS | 542-02-9 |
| Molekylformel | C4 H7 N5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | s-Triazine','2,4-diamino-6-methyl- (6CI,8CI), 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-methyl-s-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-s-triazine, 6-Methyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, 6-Methylguanamine, Acetoguanamine, ENT 50715, NSC 257 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9) |
| LEDER | Cc1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.132 |
| Formel vikt | 125.0701 |