Läs mer
6-metylheptan-2,4-dion, 98+%
Produktkod. 11374639
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374639 2 g 2g
11491003 10 g 10g
11401013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13373.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 3002-23-1 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
6-Methylheptane-2,4-dion, används som en multifunktionell mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedelsindustrin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Methylheptane-2,4-dion, används som en multifunktionell mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes,
läkemedelsindustrin. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3002-23-1
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00008939
InChI-nyckel IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2,4-heptanedione, isovalerylacetone, 2,4-heptanedione, 6-methyl, unii-o97vug08ub, 6-methylheptan-2,4-dione, o97vug08ub, nsc94, nsc 94, acmc-1ct2p, 6-methyl-2,4-heptandione
PubChem CID 76354
IUPAC-namn 6-metylheptan-2,4-dion
LEDER CC(C)CC(=O)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methylheptane-2,4-dione
Densitet 0.919
Kokpunkt 183 °C
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1751122
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 142.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.