Läs mer
6-Methylheptanoic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylheptanoic Acid |
| CAS | 929-10-2 |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isocaprylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5-3-4-6-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-methylheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.115 |