Läs mer
6-Methylheptanol (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylheptanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 130.1358 |