missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate), Mikromol™

Produktkod. 30458376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458376 4 x 25 mg
30050300 100 mg
30049258 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0532.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate)
CAS 32634-95-0
Analyt- eller komponentnamn 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H32 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Medroxyprogesterone Acetate Imp. E (EP), Megestrol Acetate USP Related Compound D, Megestrol Acetate USP RC D, 6-Methylidene-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, 6-Methylenehydroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methylene-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6-methylene-, acetate (6CI), 17-(Acetyloxy)-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-methylenepregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-methyleneprogesterone, 6,6'-Dehydromedroxyprogesterone acetate, NSC 58799, Megestrol Acetate Related Compound D, Medroxyprogesterone Acetate Impurity E, Megestrol Acetate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13,18-20H,1,6-12H2,2-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-6-methylidene-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 384.51
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 384.2301 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.