Läs mer
6-metylimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 182.2 |
| Procent renhet | 97% |